Learn More
Contenitore multiuso per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene Sharpsguard™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Container for disposal by incineration
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 7 l |
| Certificazione/Conformità | BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 |
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Colore | Giallo |
| Altezza (sistema metrico) | 205 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 248 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 246 mm |
| Include | Closure |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasporto in totale semplicità |
| Vedi altri risultati |