missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sheep anti-Bovine IgA Heavy Chain Secondary Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-46599DL594
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgA Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
| IgA Heavy Chain | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Bovine IgA | |
| 1 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| DyLight 594 | |
| Sheep | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Bovine | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto