Learn More
Sheep anti-Bovine IgG1 Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-68328APC
Codice prodotto. 30232835
  • 699.00€ / 1mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IgG1 Polyclonal antibody specifically detects IgG1 in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgG1
Polyclonal
PBS
Sheep
Affinity purified
RUO
Bovine
Purified
ELISA, Immunodiffusion
APC
IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Purified bovine IgG1
1 mL
Secondary
Store at 4°C in the dark.