missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sheep anti-Bovine IgG1 Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68328PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG1 Polyclonal antibody specifically detects IgG1 in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion
Specifica
| IgG1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Sheep | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Bovine | |
| Purified |
| ELISA, Immunodiffusion | |
| PE | |
| IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183 | |
| Purified bovine IgG1 | |
| 1 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering