missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sheep anti-Bovine IgM (H+L) Secondary Antibody, Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68322JF646
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion
Specifica
| IgM (H+L) | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Purified bovine IgM | |
| 1 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Immunodiffusion | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Sheep | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Bovine | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto