missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sheep anti-Canine IgG2 Secondary Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68359R
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG2 Polyclonal antibody specifically detects IgG2 in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Specifica
| IgG2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Sheep | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Canine | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| DyLight 550 | |
| Constant region of heavy chain of IgG2, immunoglobulin gamma 2 (Gm marker), immunoglobulin heavy constant gamma 2 (Gm marker) | |
| Canine IgG2 | |
| 1 mL | |
| Immunology | |
| 3501 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto