missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sheep anti-Equine IgM Heavy Chain Secondary Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB7406FR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgM Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Equine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| IgM Heavy Chain | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Sheep | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Equine | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 680 | |
| Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain | |
| Horse IgM | |
| 1 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 3507 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto