missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sheep anti-Human Lambda Light Chain Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB7482F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Lambda Light Chain Polyclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Lambda Light Chain | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Sheep | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FITC | |
| IGLC, immunoglobulin lambda constant group | |
| Human Lambda Free Light Chain | |
| 1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 3537 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto