missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sheep anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Rhodamine, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB120-6805
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
Specifica
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| Flow Cytometry 1:1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000 | |
| Mouse IgG whole molecule | |
| 1 mg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Sheep Serum, Mouse IgG and Mouse Serum. | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Rhodamine | |
| Sheep | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto