Learn More
Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-72740APC
Codice prodotto. 30226709
  • 479.00€ / 0.50mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Beskrivelse
Beskrivelse
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgG (H+L)
Polyclonal
PBS
Rabbit IgG whole molecule
0.5 mL
Adaptive Immunity, Immunology
Rabbit
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay
APC
Sheep
Multi-step
RUO
Secondary
Store at 4°C in the dark.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.