Learn More
Sheep IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
Donkey Polyclonal Antibody
390.00€ - 3105.00€
Specifica
| Antigene | IgG |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | HRP Polymer |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18785808
![]() |
R&D Systems
VC006-025 |
25 mL | |||||||
18723579
![]() |
R&D Systems
VC006-050 |
50 mL (2 x 25 mL) |
627.00€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18784098
![]() |
R&D Systems
VC006-125 |
125 mL |
1630.00€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18717828
![]() |
R&D Systems
VC006-250 |
250 mL (2 x 125 mL) |
3105.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Sheep samples. It is validated for Immunohistochemistry.Specifica
| IgG | |
| Immunohistochemistry | |
| HRP Polymer | |
| RUO | |
| Supplied as a solution in PBS with preservative. | |
| 3500 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Detects heavy ( gamma ) chains on sheep IgG and light chains on all sheep immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin sheep serum proteins or IgG from human, mouse or rabbit, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC. |
| Immunohistochemistry | |
| Polyclonal | |
| Donkey | |
| Sheep | |
| Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG | |
| Sheep IgG | |
| Secondary | |
| 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |