Learn More
BOLA Sheets
Codice prodotto. p-200110021
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
150 mm
300 mm
600 mm
Spessore:
0.025 mm
0.05 mm
0.25 mm
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10470342
Marca: BOLA S180310
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sheets, Non-absorbant
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Specifica
Assorbanza Non-absorbent
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Spessore 0.75 mm