Learn More
Justrite Shelf for EN Cabinet 226-EN 2903, Solid
Click to view available options
Colore:
Light Gray
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Choice of stainless steel or epoxy coated shelves
- Choice of installed or pull out shelves
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | EN Cabinet 226-EN 2903 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 109 cm |
| Tipo di ripiano | Pull Out |
| Larghezza (sistema metrico) | 42 cm |
| Colore | Stainless Steel |
| Materiale | Steel |
| Product Type | Shelf |