Learn More
Justrite Shelf for EN Cabinet 226-EN 2903, Solid
Codice prodotto. p-7227338
Click to view available options
Colore:
Light Gray
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17742388
Marca: Justrite JCBS120IS0
Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
  • Choice of stainless steel or epoxy coated shelves
  • Choice of installed or pull out shelves
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) EN Cabinet 226-EN 2903
Lunghezza (sistema metrico) 109 cm
Tipo di ripiano Pull Out
Larghezza (sistema metrico) 42 cm
Colore Stainless Steel
Materiale Steel
Product Type Shelf