Learn More
Thermo Scientific™ Shelf Kits for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers
Codice prodotto. 11386401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300
Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400
Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500
Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600
Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11386401 Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700 Pezzo
11346401 Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300 Pezzo
11356401 Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400 Pezzo
11366401 Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500 Pezzo
11376401 Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11386401 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SK700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Maximize storage space with shelf kits designed for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers.
Maximize storage space with Thermo Scientific™ Shelf Kits for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers; designed for use with with Thermo Scientific™ Forma™ 8800, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF, and TSU Series freezers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Includes one shelf and clips
Tipo Shelf Kit
Ripiani 1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700