Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8mm, Amber Glass, PE plug
Codice prodotto. 10506075 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
1.4 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10506075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND8
  • Glass
  • Amber
  • 1mL
  • Plug
  • Sstar-shaped diaphragm
  • Polyethylene
  • Transparent
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 8.2 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.4 mL
N. per confezione 100
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Tipo 1st Hydrolytic Class
Dimensione chiusura 8
Marking Spot No