Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, Amber Glass, PE plug
Recommended for HPLC usage.
Marca:  Fisherbrand™ 15 14 0562
23.18 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10455982
  • 24.40€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
  • A handy and inexpensive vial/ losure combination for uncritical analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Shell Vial
14.65 mm
4 mL
44.6 mm
No
Amber
Glass
100
15