Learn More
Fisherbrand™ Kit fiale cilindriche, in vetro trasparente, con tappo in PE
Si consiglia per l'uso in HPLC.
15.65€ - 23.90€
Specifica
Descrizione | Fiala cilindrica |
---|---|
Colore | Trasparente |
Materiale | Vetro |
Marking Spot | No |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11555914
|
Fisherbrand™
|
2.3 mL |
15.65€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11516074
|
Fisherbrand™
|
5.5 mL |
23.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Tutti i puntali sterili in rack sono termosigillati e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carico biologico, inibitori di PCR, endotossine e DNA
- Tutti i puntali in rack non sterili o sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
Caratteristiche del rack SureOne
- Inserti Flush Fit con montaggio a filo del rack, per agevolare i pipettaggi multicanale
- Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
- Il bordo del coperchio Sure Stack impedisce lo slittamento dei rack quando vengono impilati e trasportati nel laboratorio
- Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
- Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Rintracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di numero di parte Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali e conferire stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti
- Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
- Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
- Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione del prodotto da residui
- Apertura per le dita che consente di accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
- Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
- Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 52%
Specifica
Fiala cilindrica | |
Trasparente | |
Vetro | |
No |