Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, PP, Clear, PE plug
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.28 mL
4 mL
5.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Descrizione | Shell Vial |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14.65 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Altezza (sistema metrico) | 44.6 mm |
| Dimensione chiusura | 15 |
| Marking Spot | No |