Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shelf
Codice prodotto. 15856392 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
422 x 386 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15856392
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Material: Wire; For Use With: Isotemp gravity convection oven/Incubator, 3.7/4.0 cu. ft.
  • Material: Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Isotemp gravity convection oven/incubator, 3.7/4.0 cu. ft.
Materiale Wire
Tipo Shelf
Dimensioni (L x P) 422 x 386 mm