Learn More
Labconco™ Ripiani per liofilizzatore FreeZone™
Codice prodotto. p-7078581 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Size:
Short
Tall
N. di ripiani:
3
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15777807
Marca: Labconco™ 7317200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per campioni sfusi, piastre da microtitolazione, fiale, flaconi per siero in applicazioni di crioessiccazione di massa.
Accommodate bulk samples, microtiter plates, vials, or serum bottles for bulk drying applications.
  • Removable, 10 in. diameter aluminum shelves with 1/4 in. rim
  • Shelves slide into stainless steel support
  • Includes 3 rubber feet
  • Design allows for flexible shelf height spacing
  • Shelf can be placed in freezer to prefreeze sample for quick loading
  • Designed to fit inside Drying Chambers (sold separately)
  • Also available: Heated shelves that include ambient to +40°C (+104°F) variable heat control on models manufactured 2016 and earlier and up to +60°C (+140°F) on models 2017 and later (contact your Fisher Customer Service Representative for details).
Specifica
Tipo Product Shelves
Capacità (sistema metrico) 250 L
N. di ripiani 5
Materiale Stainless Steel
Size Tall
Da utilizzare con (applicazione) Accommodate bulk samples, microtiter plates, vials, or serum bottles for bulk drying applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Drying Chambers
Include Five aluminum shelves with 1/4 in. rims, one stainless steel support, and three rubber feet
Larghezza (sistema imperiale) 10.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 17.5 in.
Altezza (sistema metrico) 44.45 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.7 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 7 lb.
Peso (sistema imperiale) 5.5 lb.