Learn More
Gilson™ Shielded GSIOC Cable
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GSIOC Communicating Instruments
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Length of 76.2 cm (30 in.)
- For use with GSIOC communicating instruments
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GSIOC Communicating Instruments |
| Tipo | GSIOC Cable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76.2 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 30 in. |
| Product Line | ALH Product Line |