Learn More
Thermo Scientific Chemicals Shikimic Acid, 98%
Codice prodotto. 10533491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10533491
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132700010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 138-59-0 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138-59-0
Formula molecolare C7H10O5
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Numero MDL MFCD00066278
InChI Key JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Sinonimo shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC Name (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexene-1-carboxylate
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Shikimic acid
Punto di fusione 185.0°C to 191.0°C
Colore Beige to White or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 10, 458
Indice di Merck 15, 8619
Condizione di rotazione specifica − 180.00 (25.00°C c=4,H2O)
Rotazione specifica − 180.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 18g/100mL (20 c). Other solubilities: 2.25g/100mL abs.alcohol, 0.015g/100mL anhydr.ether, practically insoluble in chloroform, benzene and, petroleum ether
Peso formulazione 174.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder