Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu Split / Splitless Liner with Middle Gooseneck
Codice prodotto. p-8397051
Click to view available options
Product Type:
GC Inlet Liner
GC Inlet Liner, Split/Splitless Liner w/ Middle Gooseneck
Quantità:
1 Ea.
25/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 12904021
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09208525
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimazdu instruments
Specifica
Quantità 25/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type GC Inlet Liner
Diametro (sistema metrico) interno 3.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm