Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu Split / Splitless Liner with Single Taper
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092071
Codice prodotto. 12974001
  • 330.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimadzu instruments
Specifica
Specifica
5/Pk.
Split / Splitless Inlet Liner with Single Taper
5 mm
95 mm
3.4 mm
Shimadzu GC Instruments