Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu 17A Split / Splitless Tapered FocusLiner
Codice prodotto. 12964001
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
25/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 12964001
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09206825
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimadzu instruments
Specifica
Quantità 25/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type GC Inlet Liner
Diametro (sistema metrico) interno 3.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shimadzu 17 A, 2014 and 2025