Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu 17A Split / Splitless Tapered FocusLiner
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
25/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimadzu instruments
Specifica
Specifica
| Quantità | 25/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shimadzu 17 A, 2014 and 2025 |