Learn More
BINDER™ Shipping Pallet
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KB260, KB470, KB720, KB1060
KBF260, KBF470, KBF720, KBF1060
KBFPRO260, KBFPRO470, KBFPRO720
KBPRO260, KBPRO470, KBPRO720
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For
Shipping pallet with unloading ramp for easy unloading of chamber from shipping pallet.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | KB260, KB470, KB720, KB1060 |
| Tipo | Platform |
| Materiale | Fiber |