Learn More
Emma Safety Footwear Shoe Laces
Click to view available options
Colore:
Black, Gray
White
Lunghezza (sistema metrico):
95 cm
120 cm
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
Available in White or black/gray colors.
Specifica
Specifica
| Colore | Black, Gray |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 cm |
| Product Type | Shoe Laces |