Learn More
Emma Safety Footwear Shoe Laces
Codice prodotto. 10092154
Click to view available options
Colore:
Black, Gray
White
Lunghezza (sistema metrico):
95 cm
120 cm
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 10092154
Marca: Emma Safety Footwear MM00006100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in White or black/gray colors.
Available in White or black/gray colors.
Specifica
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 95 cm
Product Type Shoe laces