missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shogaol, MedChemExpress

Codice prodotto. 16408717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16408717

Marca: Medchem Express HY14616

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Shogaol ([6]-Shogaol), an active compound isolated from Ginger (Zingiber officinale Rosc), exhibits a variety of biological activities including anticancer, anti-inflammation, and anti-oxidation.

Shogaol ([6]-Shogaol), an active compound isolated from Ginger (Zingiber officinale Rosc), exhibits a variety of biological activities including anticancer, anti-inflammation, and anti-oxidation.

Specifica

Materiale o nome chimico Shogaol
CAS 555-66-8
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H24O3
Quantità 5 mg
Sinonimo [6]-Shogaol 6-Shogaol
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.92 mM)
SMILES OC1=C(OC)C=C(CCC(/C=C/CCCCC)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 276.37
Peso formulazione 276.37
Percent Purity 98.92%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato