Learn More
Hirschmann™ Short Conical Centrifuge Tube
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Short conical form
- Not graduated
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |