Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Cloro
Codice prodotto. 15778659
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.3 to 5
50 to 500
Da 0.2 a 30
Tipo di provetta:
Chlorine 0.3/b2
Chlorine 50/a
Cloro 0.2/a
Intervallo di umidità:
Less than15mg/L
Less than40mg/L
Non pertinente
N. di corse:
1
20
42644
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tipo di provetta Intervallo di umidità N. di corse Dimensione della confezione
15778659 50 to 500 Chlorine 50/a Less than40mg/L 1 pezzi 10
10558292 0.3 to 5 Chlorine 0.3/b2 Less than15mg/L 20 pezzi 10
10178231 Da 0.2 a 30 Cloro 0.2/a Non pertinente 42644 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15778659 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH20701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    175.39€ / pezzi 10
    Risparmia 29.61€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Componenti misurati Chlorine
Intervallo di umidità Less than40mg/L
Intervallo di misurazione 50 to 500
N. di corse 1
Quantità 10
Tempo di risposta 20 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 10° to 40°C
Tipo di provetta Chlorine 50/a