Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
Codice prodotto. 10010022
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Acido solfidrico 0.2/a
Acido solfidrico 2/b
Hydrogen Sulfide 0.2%/a
Hydrogen Sulfide 0.2/b
Hydrogen Sulfide 2%/A
Hydrogen Sulfide 2/a
Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide 0.2%/A
Intervallo di misurazione:
0.2 to 6ppm
0.2 to 7 vol.%
2 to 200ppm
2 to 40 vol.%
Da 0.2 a 5 ppm
Da 2 a 60 ppm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10010022 Hydrogen Sulfide 0.2/b 0.2 to 6ppm pezzi 10
10473172 Acido solfidrico 2/b Da 2 a 60 ppm pezzi 10
10347892 Acido solfidrico 0.2/a Da 0.2 a 5 ppm pezzi 10
10388421 Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide 0.2%/A 0.2 to 7 vol.% Pezzo
10153671 Hydrogen Sulfide 0.2%/a 0.2 to 7 vol.% pezzi 10
12951677 Hydrogen Sulfide 2%/A 2 to 40 vol.% Pezzo
15365442 Hydrogen Sulfide 2/a 2 to 200ppm pezzi 10
10559722 Hydrogen Sulfide 2/a 2 to 200ppm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10010022 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8101991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.17€
    168.67€ / pezzi 10
    Risparmia 63.50€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
For gas detection
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.
Specifica
Componenti misurati Hydrogen Sulfide 0.2/b
Tipo Gas Detection Tube
Intervallo di umidità 20mg/L
Intervallo di misurazione 0.2 to 6ppm
N. di corse 1
Quantità 10
Tempo di risposta 55 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 59°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 15° to 40°C