Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
Codice prodotto. 10473172
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Acido solfidrico 0.2/a
Acido solfidrico 2/b
Hydrogen Sulfide 0.2%/a
Hydrogen Sulfide 0.2/b
Hydrogen Sulfide 2%/A
Hydrogen Sulfide 2/a
Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide 0.2%/A
Intervallo di misurazione:
0.2 to 6ppm
0.2 to 7 vol.%
2 to 200ppm
2 to 40 vol.%
Da 0.2 a 5 ppm
Da 2 a 60 ppm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione unitSize
10473172 Acido solfidrico 2/b Da 2 a 60 ppm pezzi 10
10347892 Acido solfidrico 0.2/a Da 0.2 a 5 ppm pezzi 10
10388421 Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide 0.2%/A 0.2 to 7 vol.% Pezzo
10153671 Hydrogen Sulfide 0.2%/a 0.2 to 7 vol.% pezzi 10
10010022 Hydrogen Sulfide 0.2/b 0.2 to 6ppm pezzi 10
12951677 Hydrogen Sulfide 2%/A 2 to 40 vol.% Pezzo
15365442 Hydrogen Sulfide 2/a 2 to 200ppm pezzi 10
10559722 Hydrogen Sulfide 2/a 2 to 200ppm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10473172 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8101961
For gas detection
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.
Specifica
Componenti misurati Acido solfidrico 2/b
Intervallo di umidità 20 mg/l
Intervallo di misurazione Da 2 a 60 ppm
N. di corse 1
Quantità 10
Tempo di risposta 30 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) Da 0° a 40 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • drager tubes hydrogen sulphide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.