Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Phosphine
Codice prodotto. 15504943
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Phosphine 0.01/a
Phosphine 0.1/C
Intervallo di misurazione:
0.01 to 1ppm
0.1 to 3ppm
Intervallo di umidità:
40mg/L (max.)
Less than20mg/L
N. di corse:
1/3
3/10
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione Intervallo di umidità N. di corse Dimensione della confezione
15504943 Phosphine 0.1/C 0.1 to 3ppm 40mg/L (max.) 1/3 Pezzo
10085891 Phosphine 0.01/a 0.01 to 1ppm Less than20mg/L 3/10 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15504943 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8103711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    153.82€ / pezzi 1
    Risparmia 32.18€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Descrizione Short-Term Gas Detector Tubes
Componenti misurati Phosphine 0.1/C
Intervallo di umidità 40mg/L (max.)
Intervallo di misurazione 0.1 to 3ppm
N. di corse 1/3
Quantità 10
Tempo di risposta 1 to 2.5 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 35.6°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 2° to 40°C