Learn More
Greiner Bio-One Shorty Sterile Serological Pipets
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Graduazioni:
1/10
2/10
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifica
Specifica
| Descrizione | Shape: Shorty |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 1/10 |
| Tipo di imballaggio | Individually packed in plastic |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Tipo | Pipetta sierologica |