Learn More
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate
Codice prodotto. 16361796
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
alluminio
Materiale corpo:
Metallo verniciato a polvere, bianco
Metallo verniciato a polvere, blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16361796
Marca: Cole-Parmer™ 0480665
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate provides accurate stirring and heating with an advanced control algorithm.
  • La spia di superficie calda lampeggia quando la temperatura della piastra è superiore a 50 °C
  • Il robusto pannello anteriore resiste a fuoriuscite e prodotti chimici
  • Disponibilità di varie configurazioni per superficie della piastra e colore del corpo
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V CA
Include Due ancorette di agitazione da 25 mm rivestite in PTFE e un cavo di alimentazione con spina.
Materiale corpo Metallo verniciato a polvere, blu
Requisiti elettrici 230 V CA, 50/60 Hz
Tipo di unità di controllo Premium digitale
Lunghezza (sistema imperiale) 11.75 in.
Size 15 x 15 cm
Altezza (sistema metrico) 9.3 cm
Temperatura (sistema metrico) 300 °C
Altezza (sistema imperiale) 3.625 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Wattage 700 W
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 15 l
Stirring Range Da 200 a 2000 gir/min
Warranty 3 anni
Certificazione/Conformità CE
Display TFT a colori
Colore Blue