Learn More
SHQ1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene SHQ1
Concentrazione 0.3 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16885325
Vedere i documenti
Proteintech
27020-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16875325
Vedere i documenti
Proteintech
27020-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
SHQ1 is the human homolog of yeast Shq1p, a protein that acts as an accessory factor in the assembly of H/ACA ribonucleoproteins. SHQ1 has been shown to bind the major H/ACA core protein and the pseudouridine synthase NAP57, but precedes the assembly role of NAF1 and of the other H/ACA core proteins. SHQ1 assists in the assembly of H/ACA-box ribonucleoproteins that function in the processing of ribosomal RNAs, modification of spliceosomal small nuclear RNAs, and stabilization of telomerase.
Specifica
Specifica
SHQ1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
Q6PI26
55164
SHQ1 Fusion Protein Ag25559
Primary
-20°C
SHQ1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Protein SHQ1 homolog, SHQ1, SHQ1 homolog (S. cerevisiae)
SHQ1
IgG
Antigen Affinity Chromatography