Learn More
BOLA SICCO Desiccant
Codice prodotto. 17197714
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Desiccator Canister
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
17197714 Desiccator Canister Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17197714 Fornitore BOLA N. del fornitore V 189508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.28€
    48.49€ / pezzi 1
    Risparmia 38.79€
    44% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-quality silica gel desiccant specifically designed for use in their desiccator cabinets, easy regeneration at approx. 90 - 110°C
  • Silica gel with colour indicator from orange to dark brown and black
  • Does not contain cobalt-II-chloride
  • Grain size 2 - 5 mm, loss after drying less or equal to 4%, Weight 720 g
Specifica
Materiale Silica Gel
Peso (sistema metrico) 720 g
Product Type Desiccator Canister