Learn More
Bohlender™ SICCO™ Maxi 1 Desiccator Horizontal
Codice prodotto. 17107704
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
311 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17107704 311 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17107704 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore V183507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5754.00€
    3364.68€ / pezzi 1
    Risparmia 2389.32€
    41% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Maxi 1 Desiccator Horizontal with aluminum frame and panels made of acrylic glass.
  • Aluminum frame with panels made of acrylic glass
  • Includes two shelves made of stainless steel, tray and hygrometer
  • Usable with up to 9 shelves, stackable
  • Reinforced aluminum frame with acrylic panels
  • Door with magnetic catch and circular rubber seal
  • Non-slip rubber feet
  • Easy to read electronic hygrometer
  • Variable height shelves made of stainless steel
  • Telescopic shelves
  • Desiccant tray
Specifica
Materiale Acrilico
Volume (sistema imperiale) 82 gal.
Volume (sistema metrico) 311 L
Larghezza (sistema imperiale) 43 in.
Larghezza (sistema metrico) 1080 mm
Altezza apertura (sistema imperiale) 22 in.
Altezza (sistema metrico) 555 mm
Profondità (sistema imperiale) 23 in.
Profondità (sistema metrico) 580 mm
Peso (sistema imperiale) 64 lb.
Peso (sistema metrico) 29 kg