Learn More
Bohlender™ SICCO™ Mini Desiccator Premium Secure Box
Codice prodotto. 17137734
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6.2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17137734 6.2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17137734 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore V 194706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.77€
    252.01€ / pezzi 1
    Risparmia 199.76€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Mini Desiccator made of polycarbonate with two transparent shelves made of PMMA.
  • Made of polycarbonate
  • Lockable
  • Includes two shelves, hygrometer and desiccant, non-slip rubber feet
  • Stackable with One-Touch Door with circular seal
  • Robust construction
  • Transparent, shatterproof cabinet made of polycarbonate
  • Superb all-round visibility
  • Hinge door with wide opening angle
  • Lightweight, transportable
  • Desiccant in a handy, resealable container included in delivery
Specifica
Materiale Polycarbonate
Include Silica Gel Jar (23 g)
Volume (sistema imperiale) 1.6 gal.
Volume (sistema metrico) 6.2 L
Larghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 221 mm
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 183 mm
Profondità (sistema imperiale) 8.5 in.
Profondità (sistema metrico) 214 mm
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.9 kg