Learn More
Bohlender™ SICCO™ Star Desiccator Double
Codice prodotto. 17177724
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
106 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17177724 106 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17177724 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore V 193007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3254.11€
    1737.11€ / pezzi 1
    Risparmia 1517.00€
    46% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Star Desiccator Double made of acrylic glass and aluminum with elastic gasket-lined double door.
  • Aluminum frame with panels made of acrylic glass and double door
  • Includes four shelves made of stainless steel, tray, hygrometer and desiccant
  • Usable with up to 26 shelves, stackable
  • Reinforced aluminum frame with acrylic panels
  • Door with magnetic catch and circular rubber seal
  • Non-slip rubber feet
  • Easy to read electronic hygrometer
  • Variable height shelves made of stainless steel
  • Telescopic shelves
  • Desiccant tray
  • Silica gel included
Specifica
Materiale Acrilico
Volume (sistema imperiale) 28 gal.
Volume (sistema metrico) 106 L
Larghezza (sistema imperiale) 25 in.
Larghezza (sistema metrico) 630 mm
Altezza (sistema imperiale) 20.4 in.
Altezza (sistema metrico) 520 mm
Profondità (sistema imperiale) 15 in.
Profondità (sistema metrico) 375 mm
Peso (sistema imperiale) 29 lb.
Peso (sistema metrico) 13 kg