Learn More
Bohlender™ SICCO™ Star Vitrum Horizontal Desiccator
Codice prodotto. 17167694
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
340 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17167694 340 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17167694 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore V 182107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2873.90€
    1622.35€ / pezzi 1
    Risparmia 1251.55€
    43% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Desiccator made of borosilicate 3.3 and aluminum with door, magnetic catch and circular rubber seal.
  • Aluminum frame with panels made of heat-resistant borosilicate glass 3.3
  • Includes two shelves made of aluminum, tray, hygrometer and desiccant
  • Usable with up to 13 shelves, stackable
  • Door opens forward
  • Reinforced aluminum frame with heat-resistant borosilicate glass panels
  • Door with magnetic catch and circular rubber seal
  • For storing hot materials (up to max. 300°C)
  • Very good chemical resistance against aggressive products
  • Variable height shelves made of stainless steel
  • Easy to read electronic hygrometer
  • Telescopic shelves
Specifications
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Include Silica Gel
Volume (sistema imperiale) 13.4 gal.
Volume (sistema metrico) 51 L
Larghezza (sistema imperiale) 21 in.
Larghezza (sistema metrico) 525 mm
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema metrico) 340 mm
Profondità (sistema imperiale) 15 in.
Profondità (sistema metrico) 375 mm
Peso (sistema imperiale) 26 lb.
Peso (sistema metrico) 12 kg