Learn More
Bohlender™ SICCO™ Super Star Vitrum Desiccator
Codice prodotto. 17177694
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
525 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17177694 525 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17177694 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore V 182507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3047.23€
    1757.41€ / pezzi 1
    Risparmia 1289.82€
    42% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Super Star Vitrum Desiccator made of borosilicate glass 3.3 with aluminum frame.
  • Aluminum frame with panels made of heat-resistant borosilicate glass 3.3
  • Includes four shelves made of stainless steel, tray, hygrometer, desiccant and hose (5 m) with two quick couplings for gas filling
  • Usable with up to 26 shelves, stackable
  • Reinforced aluminum frame with borosilicate panels
  • Door with magnetic catch, circular rubber seal and cylinder lock
  • Extra big electronic hygrometer
  • Variable height shelves
  • Two connections for gas filling including quick couplings with self-sealing valves and hose
  • Telescopic shelves
  • Bore diameter of quick coupling: 6 mm
  • Bore diameter in panels: 16.5 mm
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Volume (sistema imperiale) 13.4 gal.
Volume (sistema metrico) 51 L
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 310 mm
Altezza (sistema imperiale) 21 in.
Altezza (sistema metrico) 525 mm
Profondità (sistema imperiale) 15 in.
Profondità (sistema metrico) 375 mm
Peso (sistema imperiale) 33 lb.
Peso (sistema metrico) 15 kg