Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Sieve |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PX MFC 90 D |
| Materiale | Stainless Steel |
| Dimensione del poro | 0.2 mm |