Learn More
Fisherbrand™ Spazzola per setaccio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
20 x 230 mm
30 x 135 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola per terminali |
| Bristle Material | Nylon |
| Materiale maniglia | Brass |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Size | 20 x 230 mm |