Learn More
Endecotts™ Sieve Calibration Ball
Codice prodotto. 11924315
Click to view available options
Dimensione particelle:
120 mesh
14 mesh
400 mesh
missing translation for 'unitSize'
pezzi 3
pezzi 5
Product Code. 11924315
missing translation for 'mfr': Endecotts™ ZSICSA1.40
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Sieve balls, used to improve the sieving of cohesive material
    • Spheres are traceable to the United Kingdom National Physical Laboratory
    • Calibrate sieves to an accuracy of 1μm
    • Soda-lime glass microspheres pass over the entire surface of the sieve and through every aperture
    • Standards include a calibration chart
Specifications
Product Type Microspheres
Materiale Soda-lime glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sieve
Dimensione particelle 14 mesh