Learn More
RETSCH Sieving Aids Rubber Balls
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Product Type | Rubber Balls |
| Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Horizontal Sieve Shaker AS 400 control |
| Quantità confezione | 5/Pk. |