missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Siglec-3/CD33 Antibody (domagrozumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-28042-50ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Siglec-3/CD33 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
| Siglec-3/CD33 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| P20138 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| domagrozumab | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67 | |
| Siglec-3/ CD33 | |
| 50 μg | |
| Immunology | |
| 945 | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto